Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.73
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
color
off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)[C@@H]1[C@H]2CC[C@H](C2)[C@H]1N
Gene Information
human ... NISCH(11188)
Biochem/physiol Actions
I1 imidazoline receptor ligand.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?