Merck
AABH97D205BD
AA BLOCKS, INC.
Fast Red Violet LB Salt
別名:
4-(benzoylamino)-5-chloro-2-methylbenzenediazonium chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C14H11O1N3Cl2
CAS番号:
分子量:
308.17
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
Inchi Key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)