Merck
AABH97D2ECBC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Borohydride
別名:
calcium diborohydride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
H4B2Ca1
CAS番号:
分子量:
65.73
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Inchi Key
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)