Merck
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
別名:
O-(2-Succinylaminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)