コンテンツぞスキップ
Merck
S623490
1,1'-TETRAMETHYLENEBIS(3,4-DIMETHYLPYRIDINIUM PERCHLORATE)
AldrichCPR
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C18H26Cl2N2O8
CAS番号:
分子量:
469.323
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする