Merck
ATE514317841
AstaTech, Inc.
1-METHYL-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID
別名:
1-methyl-2-piperazinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H12O2N2
分子量:
144.17
MDL number:
製品ATE514317841はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c1-8-3-2-7-4-5(8)6(9)10/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
CCOAGJXNPXLMGI-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)