Merck
BDPH9BCC3BD5
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
別名:
2-chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C16H29N2Cl1Sn1
分子量:
403.58
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
Inchi Key
RYGIFHOTRLEMGG-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)