Merck
BDPH9BCCB093
Bide Pharmatech
N-(o-Tolyl)acetamide
別名:
N-(2-methylphenyl)acetamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H11O1N1
分子量:
149.19
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-5-3-4-6-9(7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)