Merck
BDPH9BCCE80A
Bide Pharmatech
1-Methyl-4-(piperidin-3-ylmethyl)piperazine trihydrochloride
別名:
1-methyl-4-(3-piperidinylmethyl)piperazine trihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C11H26N3Cl3
分子量:
306.71
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H23N3.3ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)10-11-3-2-4-12-9-11;;;/h11-12H,2-10H2,1H3;3*1H
Inchi Key
HTMDHBRVDDGQSC-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)