Merck
BDPH9BCD3322
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)azetidine hydrochloride
別名:
3-(benzyloxy)azetidine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H14O1N1Cl1
分子量:
199.68
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-6-11-7-10;/h1-5,10-11H,6-8H2;1H
Inchi Key
BQTSSUSLZRYTQB-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)