Merck
BDPH9BCD3BE5
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
別名:
1-isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H12O2N2
分子量:
168.2
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5(2)10-7(8(11)12)4-6(3)9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
AUZHMOQAPWTGTB-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)