Merck
BDPH9BCD966F
Bide Pharmatech
3-Iodo-5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
別名:
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl methyl ether
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C8H7O1N2I1
分子量:
274.06
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c1-12-5-2-6-7(9)4-11-8(6)10-3-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FKIMIWSUCKEXLD-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)