Merck
BDPH9BCDC1E1
Bide Pharmatech
Cyclopropanecarbaldehyde
別名:
cyclopropanecarbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C4H6O1
分子量:
70.09
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)