Merck
BDPH9BCDD7F6
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(piperidin-3-yl)acetate hydrochloride
別名:
ethyl 3-piperidinylacetate hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H18O2N1Cl1
分子量:
207.7
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NUFQPPPCFKZWRT-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)