コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9C01EBF0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
別名:
tert-butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C12H19O2N1
CAS番号:
分子量:
209.29
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-12(9-13)6-4-5-7-12/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Inchi Key
FCJJOVIWSSZKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
泚意喚起語
Warning
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする