Merck
BDPH9C021B33
Bide Pharmatech
3-((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)propanoic acid
別名:
3-{[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxy}propanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C19H24O3Si1
CAS番号:
分子量:
328.48
MDL number:
製品BDPH9C021B33はクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C19H24O3Si/c1-19(2,3)23(22-15-14-18(20)21,16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13H,14-15H2,1-3H3,(H,20,21)
Inchi Key
RPCLRMHYSJYSAG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)