コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9C021F01
Bide Pharmatech
(1S,3S)-Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
別名:
methyl (1S,3S)-3-hydroxycyclohexane-1-carboxylate
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C8H14O3
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h6-7,9H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m0/s1
Inchi Key
OXQRLBFDJMSRMM-BQBZGAKWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする