コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9C022D2A
Bide Pharmatech
6-Thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
別名:
6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C6H12O2N1Cl1S1
分子量:
197.69
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c8-10(9)2-1-6(5-10)3-7-4-6;/h7H,1-5H2;1H
Inchi Key
XKOGRWUJMSXFKC-UHFFFAOYSA-N
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする