スキップする
DCABLES
DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red)
replacement cables, compatible with the DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems
別名:
horizontal electrophoresis system cables, electrophoresis system cables, mini electrophoresis system cables, midi electrophoresis system cables,
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41105303
NACRES:
NA.31
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
packaging
pkg of 2 units
technique(s)
electrophoresis: suitable
application(s)
pharmaceutical
compatibility
for use with DirectLoad™ Mini and Midi branded products
General description
DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red) for DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems. The DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems provide researchers flexible and easy to use platforms for agarose gel DNA and RNA electrophoresis experiments. Compatible Mini or Midi gel trays, combs, and volumes can be modified to research needs. Mini Electrophoresis System products are optimal for small to medium throughput experiments, while Midi Electrophoresis System products are optimal to large throughput experiments.
Application
DNA Agarose Gel Electrophoresis, RNA Agarose Gel Electrophoresis
Features and Benefits
1500V rated with retractable 4mm connectors
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)