表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32039090
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
General description
mPAGE Bis-Tris ゲル用の転写バッファーです。10袋入り。1 袋で 1 リットルの転写バッファーができます。
- メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Application
mPAGE 転写バッファー は、mPAGE Bis-Tris ゲルからブロッティングメンブレンへのタンパク質の転写用に調合されています。標準的なウェット(タンク)転写には、1X のバッファーを使用します。セミドライ転写には、2X のバッファーを使用してください。バッファーの再構成方法については、mPAGE ユーザーガイドをご参照ください。
ウェスタンブロッティング
ウェスタンブロッティング
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3