表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥71,600 |
15 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥149,000 |
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Material:
( streptavidin-coated)
Size:
96 wells
¥71,600
カートの在庫状況を確認する
material
( streptavidin-coated)
packaging
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
manufacturer/tradename
Roche
size
96 wells
suitability
suitable for immunoassay
storage temp.
2-8°C
General description
透明なストレプトアビジンでコーティングされたマイクロプレート:
- 遮断された容量:>300 μL
- SAコーティング領域300 μLコーティングのばらつき保証
- ウェル配列:C
Application
Analysis Note
SA溶出(出血):<5 ng/ウェル
Other Notes
全ビオチン結合能:5 ng/ウェル、20 pmol/ウェル(競合品アッセイ;300 μLウェル)
全結合能:1.5 μg/ウェル(ビオチン標識抗体)
全結合能:1.5 μg/ウェル(ビオチン標識抗体)
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
Legal Information
StreptaWell is a trademark of Roche
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 11664778001 | 04061838452658 |
| 11734776001 | 04061838251046 |