Merck
D1007
デヒドロイソアンドロステロン 3-グルクロニド
別名:
5-アンドロステン-3β-オール-17-オン 3-グルクロニド, デヒドロエピアンドロステロン 3-グルクロニド, プラステロングルクロニド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H36O8
CAS番号:
分子量:
464.55
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC12CCC3C(CC=C4CC(CCC34C)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)C1CCC2=O
InChI
1S/C25H36O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h3,13-16,18-21,23,27-29H,4-11H2,1-2H3,(H,30,31)
InChI key
GLONBVCUAVPJFV-UHFFFAOYSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)