Merck
FFW
乾燥ホタル(完全体)
for bioluminescence
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
technique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Fireflies have been used in several studies of bioluminescence. In particular, they may be used in assays to determine toxicity pathways because bioluminescence can quantitatively measure a wide range of biological activities.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
FFW-BULK: + FFW-5G: + FFW-VAR: + FFW-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)