Merck
TA9H98DCAFE5
Targetmol Chemicals Inc.
MeOSuc-AAPV-AMC
別名:
methyl 4-[((1S)-1-methyl-2-{[(1S)-1-methyl-2-((2S)-2-{[((1S)-2-methyl-1-{[(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)amino]carbonyl}propyl)amino]carbonyl}-1-pyrrolidinyl)-2-oxoethyl]amino}-2-oxoethyl)amino]-4-ox
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C31H41O9N5
CAS番号:
分子量:
627.69
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(30(42)34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,34,42)(H,35,41)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
Inchi Key
CMEUDEVBFFPSEI-NFHWZJRKSA-N
Shipping Temperature
4
Purity
99.80%
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MeOSuc-AAPV-AMC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)