Merck
MilliSentials™
실험실 라벨링 시스템
시료, 시약 및 화학물 라벨링의 간소화
정확한 라벨링
-80 °C 냉동고에 불명확한 시료가 있거나 동료 연구원의 필체를 알아보는데 문제가 있는 경우, 라벨이 흐려져서 곤란한 경우에도 문제 없습니다. MilliSentials™ 실험실 라벨링 시스템은 연구실에 적합한 불침투성 적응형 라벨을 사용하여 시료, 시약 및 화학물 식별을 간소화합니다.  
  • 인쇄된 사용자 정의 라벨을 통해 가독성 향상
  • 실험실 환경을 위해 설계된 극저온 및 내화학성 라벨
  • -196 °C(액체 질소) ~ 100 °C의 온도 범위에 걸친 내온도성
  • 물, 에탄올, IPA, DMSO, 메탄올, 아세토니트릴, 표백제, 아세톤, 자일렌 및 톨루엔에 대한 내화학성
MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles
어디에나 적합한 성능
MilliSentials™ 실험실 라벨링 시스템은 모든 용기나 통에 맞게 조정할 수 있는 적응형 라벨을 포함하여 연구실에 맞게 특별히 설계되었습니다.
  • 현미경 슬라이드
  • 플라스크
  • 디쉬
  • 플레이트
  • 비커
  • 병
  • 바이알
  • 튜브
  • 기타 튜브
추가 정보 요청
당사의 MilliSentials™ 실험실 라벨링 시스템에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 아래 양식을 작성해 주시면 곧 연락드리겠습니다.
*로 표시된 필드는 필수사항입니다.
관련 제품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500