Merck
Home제품실험 용품현미경 슬라이드 및 챔버
현미경 슬라이드 및 챔버
생물학적 시료의 광학 및 전자 현미경 분석에는 분석된 세포와 조직을 처리하고 관찰하는 데 제한이 없도록 일관된 시약과 소모품이 필요합니다. 저희는 다양한 현미경 시약, 슬라이드, 커버글라스, 도구, 유리 제품 등을 취급합니다;Corning®, BRAND®, PELCO® 및 기타 신뢰할 수 있는 브랜드의 연구 및 임상 실험실용 제품을 취급합니다. 또한 ONCYTE® AVID™, NOVA™ 등 다양한 그레이스 바이오랩의 마이크로어레이 기술을 제공합니다;SuperNOVA™ 미세 다공성 니트로셀룰로오스 코팅 슬라이드, 커버웰™ 및 컬처웰™ 인큐베이션 챔버 등을 포함합니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/451 결과
보기 변경
1-20 보기/451 결과
비교
제품 번호
제품 이름
제품 설명
가격
현미경 슬라이드 커버글라스
최적의 슬라이드 보기 조건을 위해서는 적절한 커버글라스 크기와 두께가 필요합니다. 모양, 크기, 두께에 따라 다양한 커버 글라스 중에서 선택하세요.
현미경 슬라이드
다양한 크기와 색상으로 제공되는 현미경 슬라이드의 전체 포트폴리오는 일관성과 높은 광학적 선명도를 제공합니다. 일반, 반투명, 트윈 반투명, 컬러, 둥근 모서리, 그라운드 모서리, 절단 모서리, 캐비티 슬라이드 등 임상 실험실 또는 연구 분야에 사용할 수 있는 다양한 옵션과 다양한 크기를 갖추고 있습니다. 현미경 슬라이드 그리드와 넓은 슬라이딩 래치 슬라이드 보관함도 포함되어 있어 분석을 지원하고 자료를 정리할 수 있습니다.
염색 유리 제품
작은 웰 캐비티 슬라이드부터 편리하고 균일한 염색을 가능하게 하는 염색 트로프와 트레이까지 특정 세포 또는 조직 염색 요구에 맞는 다양한 염색 유리 제품을 제공합니다. 대용량 염색을 위해 커버가 있는 5 ~ 50 슬라이드 랙 크기의 다양한 Wheaton Coplin 염색 항아리도 제공합니다.
효율성과 편의성을 위한 현미경 도구
정확하고 신뢰할 수 있는 도구는 현미경 작업의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 시료와 커버슬립을 조작할 수 있는 다양한 소재와 모양의 미세 핀셋과 겸자, 면역염색 슬라이드용 PAP 펜을 제공합니다. 이 포트폴리오에는 빠른 건조를 위해 110V 및 230V 입력이 가능한 슬라이드 스피너도 포함되어 있습니다. 슬라이드 박스와 슬라이드 우편물은 다양한 크기로 디자인되어 슬라이드를 안전하게 보관하고 배송할 수 있습니다. 슬라이드 벤치에서 장시간 작업할 때 발을 편안하게 해주는 다양한 색상의 실리콘 랩 매트도 제공합니다.
마이크로어레이 표면
코닝®, 에폭사이드, UltraGAPS™, GAPS™ 등 마이크로어레이 제작에 최적화된 표면을 선택할 수 있습니다. II 코팅 슬라이드뿐만 아니라 Grace Bio-Labs ONCYTE®, AVID™, NOVA™, 및 SuperNOVA™와 같은 마이크로어레이를 제작할 수 있습니다.항원 또는 항체 결합, 세포 또는 조직 용해물 결합, 당단백질 및 펩타이드 결합 분석을 위한 미세 다공성 니트로셀룰로스 코팅 슬라이드.Grace Bio-Labs ProPlate® 멀티 어레이 슬라이드 시스템은 현미경 어레이 기술과 자동화된 마이크로시터 플레이트 처리를 통합합니다. 개별 모듈은 표준 마이크로시터 플레이트 풋프린트의 트레이에 맞습니다.
전자현미경 소모품
스캔 또는 투과 전자현미경 검사에 필요한 필수 소모품과 도구를 제공합니다. 샘플용 임베딩 몰드, 얇거나 두꺼운 단면 나이프를 만들기 위한 유리 스트립, 주요 기기를 위한 시편 마운트가 포함되어 있습니다. 또한 다양한 구리, 니켈, 금 그리드, 그리드 마커, 그리드 보관함 등 투과 전자 현미경에 필수적인 제품도 제공합니다. 당사의 Carestream® 전자 현미경 필름은 고품질의 전자 현미경 사진을 생성하도록 설계되었습니다.
이미징 및 관류 챔버
그레이스 바이오랩 이미징 스페이서는 세포 및 조직 염색, 고해상도 현미경, 면역조직화학 및 살아있는 세포 타임랩스 애플리케이션에 이상적으로 적합합니다. CoverWell™ 이미징 챔버와 같은 브랜드는 공초점 현미경 및 이미징 애플리케이션을 위해 두껍고 자유롭게 떠다니는 시편을 안정화 및 지지하도록 설계되었습니다. 멀티슬립™ 및 시큐어슬립™ 커버슬립 챔버는 세포 배양, 면역 형광 또는 염색 작업 중에 시료가 격리된 상태로 유지될 수 있도록 보안을 제공합니다.