Merck
다음으로 건너뛰기
AABH97D2A00A
AA BLOCKS, INC.
2-(3-Fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
동의어(들):
2-(3-fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C9H12O1N1F1
CAS 번호:
Molecular Weight:
169.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Inchi Key
VYAMQORDSBYFKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)