조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
CAS 번호:
Molecular Weight:
188.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-502-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
229-231 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
SMILES string
Cl.NCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChI key
DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
경고어
Warning
위험 코드
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 장기
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves