Merck
다음으로 건너뛰기
388564
Sodium borodeuteride
96 atom % D
동의어(들):
Sodium tetradeuterioboron
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
NaBD4
CAS 번호:
Molecular Weight:
41.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-764-7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
isotopic purity
96 atom % D
Quality Segment
autoignition temp.
752 °F
density
1.184 g/mL
mass shift
M+4
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottles
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
경고어
Danger
위험 코드
저장 등급
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)