조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
250 mg | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩273,644 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C7H8N4O3
CAS 번호:
Molecular Weight:
196.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-706-2
Beilstein/REAXYS Number:
219682
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14)
InChI key
NOFNCLGCUJJPKU-UHFFFAOYSA-N
General description
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)