Merck
다음으로 건너뛰기
521663
2,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
F2C6H3CH2ZnBr
CAS 번호:
Molecular Weight:
272.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
concentration
0.5 M in THF
density
0.993 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VZULWCCPBONIMY-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
경고어
Danger
표적 장기
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
저장 등급
3 - Flammable liquids
인화점 (F)
1.4 °F - closed cup
인화점 (°C)
-17 °C - closed cup
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)