조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C4H4N2O2S · HBr
CAS 번호:
Molecular Weight:
225.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Assay:
90%
Form:
solid
assay
90%
form
solid
mp
171-181 °C (lit.)
SMILES string
Br.Nc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C4H4N2O2S.BrH/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8;/h1H,(H2,5,6)(H,7,8);1H
InChI key
DZRNWHJFOOMUGU-UHFFFAOYSA-N
경고어
Warning
위험 코드
주의 사항
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves