Merck
다음으로 건너뛰기
75813
N-Benzoyl-L-leucine
≥99.0%
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C13H17NO3
CAS 번호:
Molecular Weight:
235.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2055078
eCl@ss:
32150313
assay
≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D −10.0±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: solution phase peptide synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO3/c1-9(2)8-11(13(16)17)14-12(15)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
POLGZPYHEPOBFG-NSHDSACASA-N
Other Notes
Employed in the Young test to assess the amount of racemization in peptide coupling
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)