Merck
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
동의어(들):
O-(2-Succinylaminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)