Merck
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 25 (per vial)
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
eCl@ss:
38180801
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 25 (per vial)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
packaging
pack of 25 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)