조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
1 ea | 구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오. | ₩272,325 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BR5000-STACK
₩272,325
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BR5000-STACK
compatibility
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
General description
Optional Stacking Platform with Flat Mat workable clearance 3.5 inches and maximum clearance of 4.5 inches.
Legal Information
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
이 품목 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR1000-STACK |
| compatibility BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK | compatibility - | compatibility - | compatibility - |