Merck
다음으로 건너뛰기
C19201
Chloroacetaldehyde diethyl acetal
99%
동의어(들):
2-Chloro-1,1-diethoxyethane, Chloroacetal
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
ClCH2CH(OC2H5)2
CAS 번호:
Molecular Weight:
152.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-695-4
Beilstein/REAXYS Number:
969254
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
vapor pressure
<0.02 atm ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
401 °F
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(CCl)OCC
InChI
1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
경고어
Warning
위험 코드
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
저장 등급
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
84.2 °F
인화점 (°C)
29 °C
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)