Merck
다음으로 건너뛰기
C19686
2-Chloroacetophenone
98%
동의어(들):
ω-Chloroacetophenone, Phenacyl chloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
100 g
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩169,810
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C6H5COCH2Cl
CAS 번호:
Molecular Weight:
154.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-531-1
Beilstein/REAXYS Number:
507950
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
₩169,810
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
244-245 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
ClCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
IMACFCSSMIZSPP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
77460115835101273
description
98%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
54-56 °C (lit.)
mp
53-56 °C, 54-56 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
mp
93-96 °C (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
solid
bp
244-245 °C (lit.)
bp
244-245 °C (lit.)
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetophenone
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
경고어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 장기
Respiratory system
저장 등급
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)