Merck
GF20249131
Indium
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.999%
동의어(들):
Indium, IN005105
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
In
CAS 번호:
Molecular Weight:
114.82
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38120801
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 202-491-31
resistivity
8.37 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)