Merck
다음으로 건너뛰기
GF31881663
Iron
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
동의어(들):
Iron, FE000380
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 ea
예상 입고일2026년 12월 28일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩1,617,606
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
Fe
CAS 번호:
Molecular Weight:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
eCl@ss:
38190401
₩1,617,606
예상 입고일2026년 12월 28일세부사항
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
99.50%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-816-63
resistivity
9.71 μΩ-cm
L × thickness
5 m × 0.15 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
GF34817890GF87060371GF52721490
Iron foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
GF31881663
Iron
Iron foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
GF34817890
Iron
Iron rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
GF87060371
Iron
Iron foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
GF52721490
Iron
description
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
description
foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
description
rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
assay
99.50%
assay
99.5%
assay
≥99.8%
assay
99.99%
form
foil
form
foil
form
rod
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-816-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 348-178-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 870-603-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 527-214-90
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)