Merck
다음으로 건너뛰기
GF42657150
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
동의어(들):
NI055135
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 ea
예상 입고일2026년 12월 31일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩732,323
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
eCl@ss:
38190701
₩732,323
예상 입고일2026년 12월 31일세부사항
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
wire
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
L × diam.
100 m × 0.30 mm
application(s)
metallization
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
GF86329288GF26547925GF10969230
description
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
description
5m wire, 0.25mm diameter, hard
description
20m wire, 0.08mm diameter, annealed
description
25m wire, 0.75mm diameter, annealed
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 863-292-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 265-479-25
manufacturer/tradename
Goodfellow 109-692-30
L × diam.
100 m × 0.30 mm
L × diam.
-
L × diam.
20 m × 0.08 mm
L × diam.
25 m × 0.75 mm
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)