Merck
다음으로 건너뛰기
GF51546292
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 200 g, purity 95+%
동의어(들):
B 006041
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
B
CAS 번호:
Molecular Weight:
10.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141907
MDL number:
eCl@ss:
38120101
제품 GF51546292은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
95%, ±95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 515-462-92
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
200 g
mean particle size
0.9 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron
저장 등급
11 - Combustible Solids
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)