Merck
다음으로 건너뛰기
GF76364983
Nickel
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
동의어(들):
Nickel, NI000605
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 ea
예상 입고일2027년 1월 05일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩834,127
5 ea
예상 입고일2027년 1월 05일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩3,377,717
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
Ni
CAS 번호:
Molecular Weight:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
eCl@ss:
38190701
₩834,127
예상 입고일2027년 1월 05일세부사항
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
99.999%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 763-649-83
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25 x 25 mm × 0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
577995GF04564470GF97876445
Nickel foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
GF76364983
Nickel
Nickel foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
GF04564470
Nickel
Nickel wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
GF97876445
Nickel
description
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
description
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99%
assay
99.999%
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
≥99%
form
foil
form
nanopowder
form
foil
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 763-649-83
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-644-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 978-764-45
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
픽토그램
Health hazardExclamation mark
경고어
Danger
위험 코드
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
저장 등급
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)