Merck
다음으로 건너뛰기
GF80791106
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
동의어(들):
FE043200
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 ea
예상 입고일2026년 12월 31일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩973,791
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
eCl@ss:
38190401
₩973,791
예상 입고일2026년 12월 31일세부사항
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
foil
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
GF21536490GF40100050GF19588090
description
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
description
foil, 150 x 150mm, 0.30mm thickness, annealed
description
100mm rod, 2.0mm diameter
description
500mm tube, 6.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5mm inside diameter, as drawn
form
foil
form
foil (annealed)
form
rod
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 215-364-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 401-000-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 195-880-90
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: cobalt, core: iron
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.30 mm
size × thickness
-
size × thickness
-
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)