Merck
다음으로 건너뛰기
SYNF477500A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
500 mL, Joints: (27)
동의어(들):
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper, Synthware F477500A, glass separatory funnel
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 ea
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩212,440
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
Joints: (27)
Packaging:
pkg of 1 ea
₩212,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
​
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
SYNF477500SYNF477000SYNF477000A
description
500 mL, Joints: (27)
description
500 mL, Joints: (27)
description
1000 mL, Joints: (27)
description
1000 mL, Joints: (27)
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
manufacturer/tradename
Synthware F477500
manufacturer/tradename
Synthware F477000
manufacturer/tradename
Synthware F477000A
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL, 500 mL
capacity
1000 mL, 1000 mL
capacity
1000 mL, 1000 mL
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)