Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCC1C19
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
동의어(들):
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C8H4N2Cl1F3
CAS 번호:
Molecular Weight:
220.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c1-4-2-6(8(10,11)12)5(3-13)7(9)14-4/h2H,1H3
Inchi Key
LNJOJFNFYGSCCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)