Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCC2E68
Bide Pharmatech
5-Phenyl-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole
동의어(들):
5-phenyl-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C24H16N2
CAS 번호:
Molecular Weight:
332.4
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C24H16N2/c1-2-8-16(9-3-1)26-21-13-7-5-11-18(21)24-22(26)15-14-20-23(24)17-10-4-6-12-19(17)25-20/h1-15,25H
Inchi Key
NDGWKRXBXFUTMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
주의 사항
경고어
Warning
픽토그램
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)