Merck
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
동의어(들):
spiro[2.4]heptan-4-one
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C7H10O1
CAS 번호:
Molecular Weight:
110.16
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
주의 사항
경고어
Danger
픽토그램
Flame
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)