Merck
BDPH9BCC32FD
Bide Pharmatech
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
동의어(들):
2-(hydroxymethyl)benzonitrile
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C8H7O1N1
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2
Inchi Key
NWRXEGKWQXAEHC-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)