Merck
BDPH9BCC330C
Bide Pharmatech
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
동의어(들):
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C7H6O2N1F1
CAS 번호:
Molecular Weight:
155.13
MDL number:
제품 BDPH9BCC330C는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
ZJEGUWBJHQZLDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)